Learn More
Ditosilato de trietilenglicol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (Ethane-1,2-diylbis(oxy))bis(ethane-2,1-diyl) bis(4-Methylbenzenesulfonate) |
| CAS | 19249-03-7 |
| Fórmula molecular | C20H26O8S2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Triethyleneglycol bis(toluenesulfonate), (3,6-Dioxaoctane-1,8-diyl)bis(4-methyl-benzenesulfonate), 1,2-Ethanediylbis(oxy-2,1-ethanediyl) bis(4-methylbenzenesulfonate), 1,8-Bis(p-tolylsulfonyloxy)-3,6-dioxaoctane, 1,8-Bis(tosyloxy)-3,6-dioxaoctane, 2-[2-[2-[(4-Methylphenylsulfonyl)oxy]ethoxy]ethoxy]ethyl 4-methylbenzene-1-sulfonate, 2-[2-[2-[[(4-Methylphenyl)sulfonyl]oxy]ethoxy]ethoxy]ethyl 4-methylbenzenesulfonate, 3,6-Dioxaoctane-1,8-diol Ditosylate, NSC 244980, Triethylene Glycol Bis(4-toluenesulfonate), Triethylene Glycol Bis(p-toluenesulfonate), Triethylene Glycol Bis(p-tosylate), Triethylene Glycol Di-4-toluenesulfonate, Triethylene Glycol Di-p-tosylate, Triethylene Glycol Ditoluenesulfonate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H26O8S2/c1-17-3-7-19(8-4-17)29(21,22)27-15-13-25-11-12-26-14-16-28-30(23,24)20-9-5-18(2)6-10-20/h3-10H,11-16H2,1-2H3 |
| SMILES | CC1=CC=C(S(=O)(OCCOCCOCCOS(=O)(C2=CC=C(C=C2)C)=O)=O)C=C1 |
| Nombre IUPAC | 4-metilbencenosulfonato de 2-[2-[2-(p-tolilsulfoniloxi)etoxi]etoxi]etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 458.54 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 458.1069 |