Learn More
Trietilenglicol dimetil éter, 99 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10295280 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 litro
250 ML
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10295280 1 L Frasco de vidrio 1 LT
10657492 250 mL Frasco de vidrio 250 ML
10563504 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10295280 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 139600010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 112-49-2 | C8H18O4 | 178.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 112-49-2
Fórmula molecular C8H18O4
Peso molecular (g/mol) 178.23
Número MDL MFCD00008504
Clave InChI YFNKIDBQEZZDLK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triglyme, triethylene glycol dimethyl ether, 2,5,8,11-tetraoxadodecane, 1,2-bis 2-methoxyethoxy ethane, glyme 4, ansul ether 161, glyme-3, tegdime, tegdme, unii-32yxg88kk0
PubChem CID 8189
ChEBI CHEBI:44842
Nombre IUPAC 1-metoxi-2-[2-(2-metoxietoxi)etoxi]etano
SMILES COCCOCCOCCOC
Specifica
Nombre del producto químico o material Triethylene glycol dimethyl ether
Nombre de nota Stabilized
Acidez 0.05mg KOH/g max.
Punto de fusión -45°C
Densidad 0.9860g/mL
Punto de ebullición 216°C
Temperatura de inflamación 113°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3OCH2CH2OCH2CH2OCH2CH2OCH3
Índice de refracción 1.4220 to 1.424
Cantidad 1 L
Índice Merck 15, 9861
Gravedad específica 0.986
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with hydrocarbon solvents
Estabilizante 0.01% BHT
Viscosidad 2.5 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.23
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Triethylene glycol dimethyl ether, stabilized
Avvertenza
  • Peligro
Categoria di pericolo
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicazioni di pericolo
  • H360Df-Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consigli di prudenza
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.