Learn More
Éter dimetílico de trietilenglicol 100 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30319415
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30319415 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30319415 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA17834020AL100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triglyme
CAS 112-49-2
Nombres de analitos o componentes Triglyme
Condiciones de envío +20 °C
Fórmula molecular C8 H18 O4
Concentración 100 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C8H18O4/c1-9-3-5-11-7-8-12-6-4-10-2/h3-8H2,1-2H3
SMILES COCCOCCOCCOC
Nombre IUPAC 1-metoxi-2-[2-(2-metoxietoxi)etoxi]etano
Solvent or Matrix Acetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 178.23
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 178,1205 g/mol