Learn More
Dimetanosulfonato de trietilenglicol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Triethylene Glycol Dimethanesulfonate |
| CAS | 80322-82-3 |
| Fórmula molecular | C8H18O8S2 |
| Cantidad | 2 g |
| Sinónimo | 2,2'-[1,2-Ethanediylbis(oxy)]bis-ethanol 1,1'-Dimethanesulfonate, Dimesyl Triethylene Glycol, Triethylene Glycol Dimesylate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H18O8S2/c1-17(9,10)15-7-5-13-3-4-14-6-8-16-18(2,11)12/h3-8H2,1-2H3 |
| SMILES | CS(=O)(=O)OCCOCCOCCOS(=O)(=O)C |
| Nombre IUPAC | Metanosulfonato de 2-[2-(2-metilsulfoniloxietoxi)etoxi]etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 306.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 306.0443 |