Learn More
Dimetacrilato de trietileno glicol (estabilizado con MEHQ), TRC
Código de producto. 30450247
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30450247 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30450247 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT7764705G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triethylene Glycol Dimethacrylate
CAS 109-16-0
Fórmula molecular C14H22O6
Cantidad 5 g
Sinónimo 2-Methyl-2-propenoic Acid 1,1'-[1,2-ethanediylbis(oxy-2,1-ethanediyl)] Ester, Methacrylic Acid Ethylenebis(oxyethylene) Ester, 1,2-Bis[2-(methacryloyloxy)ethoxy]ethane, ATM 2, Acryester 3ED, Bisomer TEGDMA, Blemmer PDE 150, EM 328, Esschem 943X7469, Ethylenebis(oxyethylene) methacrylate, NSC 84260, Neomer PM 201, SR 205, Sartomer SR 205, TEDMA, TEGDMA, TGM 3, TGM 3S
Fórmula InChI InChI=1S/C14H22O6/c1-11(2)13(15)19-9-7-17-5-6-18-8-10-20-14(16)12(3)4/h1,3,5-10H2,2,4H3
SMILES CC(=C)C(=O)OCCOCCOCCOC(=O)C(=C)C
Nombre IUPAC 2-metilprop-2-enoato de 2-[2-[2-(2-metilprop-2-enoiloxi)etoxi]etoxi]etilo
Peso molecular (g/mol) 286.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.1416