Learn More
El dimetacrilato de trietilenglicol contiene MEHQ como inhibidor, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 17231156 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
250 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17231156 1 L 1 litro
17241156 250 mL 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17231156 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 466270010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 109-16-0 | C14H22O6 | 286.32 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109-16-0
Fórmula molecular C14H22O6
Peso molecular (g/mol) 286.32
Clave InChI HWSSEYVMGDIFMH-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC 2-(2-{2-[(2-metilprop-2-enoil)oxi]etoxi}etoxi)etil 2-metilprop-2-enoato
SMILES CC(=C)C(=O)OCCOCCOCCOC(=O)C(C)=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triethylene glycol dimethacrylate
Densidad 1.0920 g/mL
Punto de ebullición 170.0°C to 172.0°C (5.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 167°C
Cantidad 1 L
Gravedad específica 1.092
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: 3.6 g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most organic solvents
Viscosidad 11 mPa.s (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.32
compliance-icons
Nombre del producto
  • Triethylene glycol dimethacrylate, contains MEHQ as inhibitor
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Triethylene glycol dimethacrylate