Learn More
Trietilleno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11409682
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10,000 mL
2500 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
10000 ml
2500 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11409682 2500 mL 2500 ml
11499672 500 mL 500 ml
11419682 10,000 mL 10000 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11409682 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10772.0F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    88.43€
    74.65€ / 2500 ml
    Ahorro 13.78€
    15% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 112-27-6 | C6H14O4 | 150.17 g/mol
Triethylene glycol is used as a plasticizer, as an additive for hydraulic fluids and brake fluids, and as a disinfectant. It is an active component of certain pigments, printing dyes, inks and paste. It finds application as a liquid desiccant and used in the dehydration of natural gas, carbon dioxide, hydrogen sulfide and air conditioning systems. It plays as an important role in anti-freeze and de-icing products, cleaning and furnishing care products, lubricant and greases.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El trietileno se utiliza como plastificador, como aditivo para fluidos hidráulicos y fluidos de frenos, y como desinfectante. Es un componente activo de ciertos pigmentos, tintes de impresión, tintas y pastas. Se usa como desecante líquido y se utiliza en la deshidratación de gas natural, dióxido de carbono, sulfuro de hidrógeno y sistemas de aire acondicionado. Desempeña un papel importante en los productos anticongelantes y descongelantes, en los productos de limpieza y de cuidado del mobiliario, en los lubricantes y en las grasas.
Solubilidad
Miscible con agua, etanol, acetona, benceno, tolueno, ácido acético, glicerina, piridina y aldehídos. Ligeramente miscible con éter dietílico y cloroformo. No miscible con aceite, grasa, éter de petróleo y la mayoría de los hidrocarburos.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112-27-6
Fórmula molecular C6H14O4
Peso molecular (g/mol) 150.17
Número MDL MFCD00002880,MFCD00081839,MFCD01779596,MFCD01779599,MFCD01779601,MFCD01779603,MFCD01779605,MFCD01779609,MFCD01779611,MFCD01779612,MFCD01779614,MFCD01779615,MFCD01779616
Clave InChI ZIBGPFATKBEMQZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triethylene glycol, triglycol, 2,2'-ethane-1,2-diylbis oxy diethanol, trigen, triethylenglykol, triethyleneglycol, 2,2'-ethylenedioxydiethanol, 1,2-bis 2-hydroxyethoxy ethane, 3,6-dioxaoctane-1,8-diol, 2,2'-ethylenedioxy diethanol
PubChem CID 8172
ChEBI CHEBI:44926
Nombre IUPAC 2-[2-(2-hidroxietoxi)etoxi]etanol
SMILES OCCOCCOCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triethylene glycol
Punto de fusión -7°C
Densidad 1.125
Punto de ebullición 284°C to 288°C
Temperatura de inflamación 165°C (329°F)
Olor Nearly odorless
Fórmula lineal H(OCH2CH2)3OH
Índice de refracción 1.4555
Cantidad 2500 mL
Beilstein 969357
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,9670
Información de solubilidad Miscible with water,ethanol,acetone,benzene,toluene,acetic acid,glycerine,pyridine and aldehydes. Slightly miscible with diethyl ether and chloroform. Immiscible with oil,fat,petroleum ether and most hydrocarbons.
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.17
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido