Learn More
MedChemExpress Triethylene glycol
Especificaciones
Especificaciones
| Peso molecular | 150.17 g/mol |
| CAS | 112-27-6 |
| Contenido y almacenamiento | Pure form -20°C 3 years, 4°C 2 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | PROTAC Linker 25 |
| Solubilidad | H2O : 100 mg/mL (665.91 mM; Need ultrasonic) |
| Objetivo | NO Synthase ∣ MMP ∣ Endogenous Metabolite |