Learn More
Sulfato de trietilamonio, TRC
Código de producto. 30455772
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30455772 100 mg 100 miligramos
30456889 1 g 1 g
30454745 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30455772 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT797470100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54272-29-6
Fórmula molecular C6H15N .xH2O4S
Peso molecular (g/mol) 199.27
Sinónimo N,N-diethylethanamine sulfate
Nombre IUPAC N,N-dietiletanolamina; Ácido sulfúrico
SMILES CCN(CC)CC.OS(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triethylammonium Sulfate
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H15N.H2O4S/c1-4-7(5-2)6-3;1-5(2,3)4/h4-6H2,1-3H3;(H2,1,2,3,4)
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.0878