Learn More
Solstice Tampón de bicarbonato de trietilamonio, Honeywell™ Fluka™
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 15715-58-9 |
| Color | Incolora |
| Para utilizar con (equipo) | Tampón volátil para HPLC |
| pH | De 8,4 a 8,6 (a 25 °C) |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 500 mL |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Peso molecular (g/mol) | 163,217 |