Learn More
Trihidrofluoruro de trietilamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Triethylamine Trihydrofluoride |
| CAS | 73602-61-6 |
| Fórmula molecular | C6H18F3N |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | Triethylamine tri(hydrogen fluoride), Triethylamine Trihydrofluoride, Triethylamine Tris(hydrogen fluoride) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H15N.3FH/c1-4-7(5-2)6-3;;;/h4-6H2,1-3H3;3*1H |
| SMILES | F.F.F.CCN(CC)CC |
| Nombre IUPAC | N,N-dietiletanamina; trihidrofluoruro |
| Peso molecular (g/mol) | 161.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 161.1391 |