Learn More
Trietilamina, Mikromol™
Descripción
Trietilamina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Triethylamine |
| CAS | 121-44-8 |
| Nombres de analitos o componentes | Triethylamine |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C6 H15 N |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Triethylamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H15N/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3 |
| SMILES | CCN(CC)CC |
| Nombre IUPAC | N,N-dietilletanamina |
| Mostrar más |