Learn More
Clorhidrato de trietilamina, TRC
Código de producto. 30449826
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30449826 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30449826 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT77574510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triethylamine Hydrochloride
CAS 554-68-7
Fórmula molecular C6H16ClN
Cantidad 10 g
Sinónimo Triethylamine','Hydrochloride, N,N-Diethylethanamine Hydrochloride, Triethylamine Monohydrochloride, Triethylammonium Chloride
Fórmula InChI InChI=1S/C6H15N.ClH/c1-4-7(5-2)6-3;/h4-6H2,1-3H3;1H
SMILES Cl.CCN(CC)CC
Nombre IUPAC N,N-dietiletanamina;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 137.65
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.0971