Learn More
Trietilamina, aditivo eluyente para uso en laboratorio y LC-MS, laboratorio Chem
Código de producto. 15949336
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15949336 50 mL 50 g
1 options
Código de producto. 15949336 Proveedor Chem-Lab N.º de proveedor CL00.2049.0050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48.50€
    38.10€ / 50 g
    Ahorro 10.40€
    21% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Specifications
CAS 121-44-8
Punto de fusión -115 °C
Color Incolora
Densidad 0.73 g/mL
Punto de ebullición de 90 °C
Temperatura de inflamación -11 °C
Intervalo de porcentaje de ensayo >99,7 %
Envase Frascos de vidrio
Fórmula molecular C6H15N
Cantidad 50 mL
Clave InChI ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCN(CC)CC
Nombre IUPAC trietilamina
Peso molecular (g/mol) 101.19
Forma física Líquido
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Triethylamine, eluent additive for LC-MS
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Triethylamine