Learn More
Trietilamina-d15, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Triethylamine-d15 |
| CAS | 66688-79-7 |
| Fórmula molecular | C6 2H15 N |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Ethan-1,1,2,2,2-d5-amine','N,N-di(ethyl-1,1,2,2,2-d5)- (ACI), Ethan-d5-amine','N,N-di(ethyl-d5)- (9CI), N,N-Di(ethyl-1,1,2,2,2-d5)ethan-1,1,2,2,2-d5-amine (ACI), Triethylamine-d15, Tris(pentadeuteroethyl)amine, Triethylamine-D15 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H15N/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,4D2,5D2,6D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 1,1,2,2,2-pentadeuterio-N,N-bis(1,1,2,2,2-pentadeuterioetil)etanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 116.282 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 116.215 |