Learn More
Trietilamina 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30315694
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30315694 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30315694 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA17832000AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triethylamine
CAS 121-44-8
Nombres de analitos o componentes Triethylamine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C6 H15 N
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Triethylamine
Fórmula InChI InChI=1S/C6H15N/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
SMILES CCN(CC)CC
Nombre IUPAC N,N-dietilletanamina
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 101.19
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.1204 g/mol