Learn More
Triethylaluminum, 94%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15441877
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15441877 100 g 100 g
15431877 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15441877 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 043243.22
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Catalyst for polymerization of olefins, intermediate
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 97-93-8
Fórmula molecular C6H15Al
Peso molecular (g/mol) 114.168
Número MDL MFCD00009015
Clave InChI VOITXYVAKOUIBA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triethylaluminum, triethylaluminium, aluminum, triethyl, triethylalane, unii-h426e9h3tt, triethylaluminum solution, 1.0 m in hexanes, triethylaluminum solution, 25 wt. % in toluene, triethyl-aluminum, triethyl aluminum, triethyl-aluminum
PubChem CID 16682930
Nombre IUPAC trietilalumano
SMILES CC[Al](CC)CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triethylaluminum
Punto de fusión -50°C
Densidad 0.835 g/mL
Punto de ebullición 128°C to 130°C (50 mmHg)
Temperatura de inflamación 18°C (−1°F)
Olor Characteristic
Envase Cilindro
Cantidad 100 g
Número UN UN3394
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.17
Porcentaje de pureza 94%
Forma física Liquid