Learn More
Triethylaluminum, 94%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15431877
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15431877 25 g 25 g
15441877 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 15431877 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 043243.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Catalyst for polymerization of olefins, intermediate
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 97-93-8
Fórmula molecular C6H15Al
Peso molecular (g/mol) 114.168
Número MDL MFCD00009015
Clave InChI VOITXYVAKOUIBA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triethylaluminum, triethylaluminium, aluminum, triethyl, triethylalane, unii-h426e9h3tt, triethylaluminum solution, 1.0 m in hexanes, triethylaluminum solution, 25 wt. % in toluene, triethyl-aluminum, triethyl aluminum, triethyl-aluminum
PubChem CID 16682930
Nombre IUPAC trietilalumano
SMILES CC[Al](CC)CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triethylaluminum
Punto de fusión -50°C
Densidad 0.835g/mL
Punto de ebullición 128°C to 130°C (50 mmHg)
Temperatura de inflamación 18°C (−1°F)
Olor Characteristic
Envase Cilindro
Cantidad 25 g
Número UN UN3394
Sensibilidad Moisture Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.17
Porcentaje de pureza 94%
Forma física Liquid