Learn More
Trietilaluminio, solución de 1,3 M en heptano, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7203419 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
800 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10172172 100 mL 100 ml
10036262 800 mL 800 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10172172 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 377291000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Ácido de Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 97-93-8 , 142-82-5
Fórmula molecular C6H15Al
Número MDL MFCD00009015
Clave InChI VOITXYVAKOUIBA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triethylaluminum, triethylaluminium, aluminum, triethyl, triethylalane, unii-h426e9h3tt, triethylaluminum solution, 1.0 m in hexanes, triethylaluminum solution, 25 wt. % in toluene, triethyl-aluminum, triethyl aluminum, triethyl-aluminum
PubChem CID 16682930
Nombre IUPAC trietilalumano
SMILES CC[Al](CC)CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triethylaluminium
Color Incolora
Nombre de nota 1.3M Solution in Heptane
Fórmula lineal (C2H5)3Al
Concentración 19.5 to 20.5 wt% (on Al basis)
Densidad 0.7300g/mL
Peso molecular (g/mol) 114.168
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.17
Envase Frasco de vidrio Alpha
Cantidad 100 mL
Forma física Solución
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Triethylaluminium, 1.M solution in heptane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Líquidos pirofóricos Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H250-Se inflama espontáneamente en contacto con el aire.
  • H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.