Learn More
Triethyl Fosfonoaceato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Triethyl Phosphonoacetate |
| Cantidad | 500 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H17O5P/c1-4-11-8(9)7-14(10,12-5-2)13-6-3/h4-7H2,1-3H3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 224.0814 |