Learn More
Fosfonoacetato de trietilo, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11458086
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11458086 2500 g 2500 g
11438086 100 g 100 g
11448086 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11458086 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14120.0E
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 867-13-0 | C8H17O5P | 224.193 g/mol
Triethyl phosphonoacetate serves as a reactant used in Horner-Wadsworth-Emmons reactions, Tsuji-Trost type reactions, Intramolecular Heck-type cyclization and isomerizations and Intramolecular aryne-ene reactions. In Horner-Wadsworth-Emmons reaction, it is utilized as a reagent to prepare chiral 2-methylcyclopropanecarboxylic acid from (S)-propylene oxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El fosfonoacetato de trietilo funciona como reactante en reacciones de Horner-Wadsworth-Emmons, reacciones Tsuji-Trost, ciclación intramolecular de Heck e isomerizaciones y reacciones intramoleculares arino-eno. En la reacción de Horner-Wadsworth-Emmons, se utiliza como reactivo para preparar ácido quiral 2-metilciclopropanocarboxílico a partir del óxido de propileno (S).
Solubilidad
Ligeramente miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 867-13-0
Fórmula molecular C8H17O5P
Peso molecular (g/mol) 224.193
Número MDL MFCD00009177
Clave InChI GGUBFICZYGKNTD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triethyl phosphonoacetate, ethyl 2-diethoxyphosphoryl acetate, ethyl diethoxyphosphoryl acetate, ethyl diethylphosphono acetate, triethyl phosphonoethanoate, diethyl carboethoxymethylphosphonate, diethyl ethoxycarbonylmethanephosphonate, diethylphosphonoacetic acid ethyl ester, diethyl carbethoxymethylphosphonate
PubChem CID 13345
Nombre IUPAC 2-dietoxifosforilacetato de etilo
SMILES CCOC(=O)CP(=O)(OCC)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triethyl phosphonoacetate
Punto de fusión -24°C
Densidad 1.125
Punto de ebullición 260°C to 262°C
Temperatura de inflamación 165°C (329°F)
Índice de refracción 1.431
Cantidad 2500 g
Beilstein 1343714
Información de solubilidad Slightly miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.19
Porcentaje de pureza ≥98%