Learn More
Fosfonoacetato de trietilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10467340 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10467340 100 g Frasco de vidrio 100 g
10684612 500 g Frasco de vidrio 500 g
11915801 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10467340 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 139701000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 867-13-0 | C8H17O5P | 224.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
para formación de enlaces C-C (Olefinación)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 867-13-0
Fórmula molecular C8H17O5P
Peso molecular (g/mol) 224.19
Clave InChI GGUBFICZYGKNTD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triethyl phosphonoacetate, ethyl 2-diethoxyphosphoryl acetate, ethyl diethoxyphosphoryl acetate, ethyl diethylphosphono acetate, triethyl phosphonoethanoate, diethyl carboethoxymethylphosphonate, diethyl ethoxycarbonylmethanephosphonate, diethylphosphonoacetic acid ethyl ester, diethyl carbethoxymethylphosphonate
PubChem CID 13345
Nombre IUPAC 2-dietoxifosforilacetato de etilo
SMILES CCOC(=O)CP(=O)(OCC)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triethyl phosphonoacetate
Acidez 2mg KOH/g max.
Punto de fusión -24.0°C
Densidad 1.1300g/mL
Punto de ebullición 260.0°C to 262.0°C
Temperatura de inflamación 105°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C2H5O)2P(O)CH2CO2C2H5
Índice de refracción 1.4300 to 1.4320
Cantidad 100 g
Beilstein 04,I,573
Fieser 01,1216; 06,612; 12,527; 13,255
Gravedad específica 1.13
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.19
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Triethyl phosphonoacetate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.