Learn More
Fosfito de trietilo 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30323132
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30323132 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30323132 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA17835600AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triethyl Phosphite
CAS 122-52-1
Nombres de analitos o componentes Triethyl Phosphite
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C6 H15 O3 P
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Ethyl phosphite, (EtO)3P (7CI), Ethyl phosphite, Et3PO3 (4CI), NSC 5284, Triethoxyphosphine, Tris(ethoxy)phosphine, Phosphorous Acid Triethyl Ester
Fórmula InChI InChI=1S/C6H15O3P/c1-4-7-10(8-5-2)9-6-3/h4-6H2,1-3H3
SMILES CCOP(OCC)OCC
Nombre IUPAC trietil fosfito
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 166.16
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.0759 g/mol