Learn More
Fosfato de trietilo-d15, TRC
Código de producto. 30453650
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30453650 100 mg 100 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30453650 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT776952100MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triethyl phosphate-d15
CAS 135942-11-9
Notas de grado de pureza GC
Fórmula molecular C6 D15 O4 P
Cantidad 100 mg
Sinónimo Triethyl Phosphate D15, Ethan-d5-ol','phosphate (3:1) (9CI), Triethyl Phosphate D15, Ethan-d5-ol','phosphate (3:1) (9CI)
Fórmula InChI InChI=1S/C6H15O4P/c1-4-8-11(7,9-5-2)10-6-3/h4-6H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,4D2,5D2,6D2
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])OP(=O)(OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
Nombre IUPAC fosfato de tris(1,1,2,2,2-pentadeuterioetilo)
Peso molecular (g/mol) 197.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.165
Porcentaje de pureza >95