Learn More
Fosfato de trietilo, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11349207
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11349207 25 g 25 g
11359207 100 g 100 g
11339207 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11349207 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 040001.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 78-40-0 | C6H15O4P | 182.16 g/mol
Triethyl phosphate is used as a solvent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78-40-0
Fórmula molecular C6H15O4P
Peso molecular (g/mol) 182.16
Número MDL MFCD00009077
Clave InChI DQWPFSLDHJDLRL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triethylphosphate, phosphoric acid, triethyl ester, tris ethyl phosphate, triethoxyphosphine oxide, triethylfosfat, ethyl phosphate eto 3po, triethylfosfat czech, ethyl phosphate van, unii-qih4k96k7j, phosphoric acid triethyl ester
PubChem CID 6535
ChEBI CHEBI:45927
Nombre IUPAC trietil fosfato
SMILES CCOP(=O)(OCC)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triethyl phosphate
Densidad 1.072 g/mL
Punto de ebullición 215°C
Temperatura de inflamación 115°C (240°F)
Olor Mild
Índice de refracción 1.405
Cantidad 25 g
Índice Merck 14,9674
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.16
Porcentaje de pureza ≥99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Triethyl phosphate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Triethyl phosphate