Learn More
Trietil fosfato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10522731 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 Kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10522731 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
10143190 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10522731 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 139680010
Promoción mensual de productos químicos
Usar código promocional 28093
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 78-40-0 | C6H15O4P | 182.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78-40-0
Fórmula molecular C6H15O4P
Peso molecular (g/mol) 182.16
Número MDL MFCD00009077
Clave InChI DQWPFSLDHJDLRL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triethylphosphate, phosphoric acid, triethyl ester, tris ethyl phosphate, triethoxyphosphine oxide, triethylfosfat, ethyl phosphate eto 3po, triethylfosfat czech, ethyl phosphate van, unii-qih4k96k7j, phosphoric acid triethyl ester
PubChem CID 6535
ChEBI CHEBI:45927
Nombre IUPAC trietil fosfato
SMILES CCOP(=O)(OCC)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triethyl phosphate
Nombre de nota 99%
Punto de fusión -56°C
Densidad 1.0700g/mL
Punto de ebullición 215°C
Temperatura de inflamación 111°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C2H5O)3P(O)
Índice de refracción 1.4050 to 1.407
Cantidad 1 kg
Beilstein 01, 332
Fieser 01,1212; 16,3
Índice Merck 15, 9838
Gravedad específica 1.07
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohols,ethers,ketones,esters,,aliphatic,aromatic and chlorinated hydrocarbons,soluble in most other organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.16
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Triethyl phosphate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.