Learn More
Fosfato de trietilo, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11449066
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
2500 g
500 g
11449066 2500 g 2500 g
11439066 500 g 500 g
2 options
Código de producto. 11449066
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A17938.0E
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 78-40-0 | C6H15O4P | 182.16 g/mol
Triethyl phosphate finds it major applications in plastics industry as a flame retardant, plasticizer and carrier, where it is available in the matrix. A further 10 to 20 % are used in other industrial branches as a solvent, plasticizer, flame retardant or intermediate for the production of pharmaceuticals, and lacquers. Triethyl phosphate is a useful synthetic intermediate used in the synthesis of mesoporous spheres of metal oxides and phosphates. It is also used as an industrial catalyst employed in ketene synthesis where the compound is hydrolyzed, as a polymer resin modifier, as a solvent, a car paint repairing product and as flame retarder
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El fosfato de trietilo se aplica principalmente en la industria del plástico como pirorretardante, plastificador y portador, donde se encuentra disponible en la matriz. Se utiliza entre un 10 y un 20 % adicional en otras ramas industriales se utiliza como disolvente, plastificador, pirorretardante o intermedio en la producción de productos farmacéuticos y lacas. El fosfato de trietilo es un intermedio sintético útil que se usa en la síntesis de esferas mesoporosas de óxidos metálicos y fosfatos. También se utiliza como catalizador industrial en la síntesis de cetena donde el compuesto se hidroliza, modificador de resina polimérica, disolvente, producto de reparación de pintura de automóviles y pirorretardante.
Solubilidad
Completamente miscible en agua a 20°C.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78-40-0
Fórmula molecular C6H15O4P
Peso molecular (g/mol) 182.16
Número MDL MFCD00009077
Clave InChI DQWPFSLDHJDLRL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triethylphosphate, phosphoric acid, triethyl ester, tris ethyl phosphate, triethoxyphosphine oxide, triethylfosfat, ethyl phosphate eto 3po, triethylfosfat czech, ethyl phosphate van, unii-qih4k96k7j, phosphoric acid triethyl ester
PubChem CID 6535
ChEBI CHEBI:45927
Nombre IUPAC trietil fosfato
SMILES CCOP(=O)(OCC)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triethyl phosphate
Densidad 1.072
Punto de ebullición 215°C
Temperatura de inflamación 115°C (240°F)
Olor Mild
Índice de refracción 1.405
Cantidad 2500 g
Índice Merck 14,9674
Información de solubilidad Fully miscible in water at 20°C.
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.16
Porcentaje de pureza ≥98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Triethyl phosphate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Triethyl phosphate