Learn More
Ortopropionato de trietilo (grado técnico), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Triethyl Orthopropionate (Technical Grade) |
| CAS | 115-80-0 |
| Fórmula molecular | C9H20O3 |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | 1,1,1-Triethoxypropane, Orthopropionic Acid Triethyl Ester, Ethyl Orthopropionate, NSC 5604, Triethyl Orthopropanoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H20O3/c1-5-9(10-6-2,11-7-3)12-8-4/h5-8H2,1-4H3 |
| SMILES | CCOC(CC)(OCC)OCC |
| Nombre IUPAC | 1,1,1-trietoxipropano |
| Peso molecular (g/mol) | 176.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 176.1412 |