Learn More
Ortopropionato de trietilo, 98+%
Código de producto. 10735811 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10735811 100 g 100 g
10396730 500 g 500 g
10378653 2.5 kg 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10735811 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 139671000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 115-80-0 | C9H20O3 | 176,26 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de alquilación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 115-80-0
Fórmula molecular C9H20O3
Peso molecular (g/mol) 176.26
Número MDL MFCD00009226
Clave InChI FGWYWKIOMUZSQF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triethyl orthopropionate, ethyl orthopropionate, propane, 1,1,1-triethoxy, triethylorthopropionate, triethyl o-propionate, orthopropionic acid ethyl ester, orthopropionic acid, triethyl ester, unii-9uvm48bas9, 9uvm48bas9, 1,1,1-triethoxypropan
PubChem CID 66995
Nombre IUPAC 1,1,1-trietoxipropano
SMILES CCOC(CC)(OCC)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triethyl orthopropionate
Nombre de nota 98+%
Color Incolora
Densidad 0.8860g/mL
Punto de ebullición 155.0°C to 160.0°C
Temperatura de inflamación 60°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C2H5C(OC2H5)3
Índice de refracción 1.4010 to 1.4030
Cantidad 100 g
Beilstein 02, 240
Gravedad específica 0.886
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.26
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Triethyl orthopropionate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación