Learn More
Ortopropionato de trietilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11318025
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11318025 500 mL 500 ml
11398015 25 mL 25 ml
11308025 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11318025 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08172.AP
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 115-80-0 | C9H20O3 | 176.26 g/mol
Used as intermediates in pharmaceutical chemical and organic synthesize. It can react with N-benzoyl-glycine in the presence of 4-(dimethylamino)pyridine and acetic anhydride to produce 4-(1-ethoxy-propylidene)-2-phenyl-4H-oxazol-5-one. It is also applied as a starting material in the synthesis of Triethyl orthoacrylate. Triethyl orthopropionate is also commonly used in Claisen rearrangement reactions that yield γ,δ-unsaturated esters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio en la química farmacéutica y la síntesis orgánica. Puede reaccionar con la N-benzoil-glicina en presencia de la 4-(dimetilamino)piridina y del anhídrido acético para producir 4-(1-etoxi-propilideno)-2-fenil-4H-oxazol-5-on. También se aplica como material de partida en la síntesis de ortoacrilato de trietilo. El ortopropionato de trietilo también se usa comúnmente en las reacciones de reordenamiento de Claisen que producen ésteres γδ-no saturados.
Solubilidad
Hidroliza lentamente en agua. Soluble en alcohol, cloroformo, acetato de etilo y éter.
Notas
Almacenar lejos del agua/humedad y de los agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacenar en gas inerte. Proteger contra cargas electrostáticas. Mantener las fuentes de ignición alejadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 115-80-0
Fórmula molecular C9H20O3
Peso molecular (g/mol) 176.26
Número MDL MFCD00009226
Clave InChI FGWYWKIOMUZSQF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triethyl orthopropionate, ethyl orthopropionate, propane, 1,1,1-triethoxy, triethylorthopropionate, triethyl o-propionate, orthopropionic acid ethyl ester, orthopropionic acid, triethyl ester, unii-9uvm48bas9, 9uvm48bas9, 1,1,1-triethoxypropan
PubChem CID 66995
Nombre IUPAC 1,1,1-trietoxipropano
SMILES CCOC(CC)(OCC)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triethyl orthopropionate
Densidad 0.88
Punto de ebullición 158°C
Temperatura de inflamación 45°C (113°F)
Olor Slightly Sweetish
Fórmula lineal CH3CH2C(OCH2CH3)3
Índice de refracción 1.402
Cantidad 500 mL
Número UN UN3272
Beilstein 906798
Información de solubilidad Hydrolyzes slowly in water. Soluble in alcohol,chloroform,ethyl acetate and ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.26
Porcentaje de pureza 98%