Learn More
Ortoformiato de trietilo, TRC
Código de producto. 30456014
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
30456014 250 g 250 g
1 options
Código de producto. 30456014 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT776865250G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triethyl Orthoformate
CAS 122-51-0
Fórmula molecular C7H16O3
Cantidad 250 g
Sinónimo 1,1',1''-[Methylidyne-tris(oxy)]tris-Ethane, Orthoformic Acid Triethyl Ester
Fórmula InChI InChI=1S/C7H16O3/c1-4-8-7(9-5-2)10-6-3/h7H,4-6H2,1-3H3
SMILES CCOC(OCC)OCC
Nombre IUPAC dietoximetoxietano
Peso molecular (g/mol) 148.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.1099