Learn More
Triethyl orthoformate, Reagent Grade, 98%, Honeywell™
Código de producto. 15698180 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
20 L
Envase:
Glass Bottle
Lata de acero inoxidable
Tamaño de la unidad:
1 litro
20 litros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15698180 20 L Lata de acero inoxidable 20 litros
15688180 1 L Glass Bottle 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15698180 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor T6045320L
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 122-51-0
Fórmula molecular C7H16O3
Peso molecular (g/mol) 148.202
Clave InChI GKASDNZWUGIAMG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triethyl orthoformate, triethoxymethane, ethyl orthoformate, aethon, ethone, diethoxymethoxy ethane, methane, triethoxy, ethyl formate ortho, orthoformic acid triethyl ester, orthomravencan ethylnaty
PubChem CID 31214
Nombre IUPAC dietoximetoxietano
SMILES CCOC(OCC)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triethyl orthoformate
Punto de fusión -76°C
Color Incolora
Densidad 0.891g/mL at 25°C
Punto de ebullición 146°C
Temperatura de inflamación 35°C (95°F)
Olor Pungent
Envase Lata de acero inoxidable
Fórmula lineal CH(OC2H5)3
Número MDL MFCD00009230
Cantidad 20 L
Número UN UN2524
Beilstein 605384
Densidad del vapor 5.11 (vs air)
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.2g/mol
Presión de vapor 2.9mmHg (20°C)
Porcentaje de pureza 0.98
Forma física Liquid