Learn More
Ortoformiato de trietilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11423920
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
11423920 100 mL 100 ml
1 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11423920 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13587.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
El ortoformiato de trietilo se utiliza en la síntesis de aldehído de Bodroux-Chichibabin para preparar un aldehído con un carbono más alto al reaccionar con el reactivo de Grignard. También se utiliza en la formilación electrofílica de especies aromáticas activadas como el fenol.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ortoformato de trietilo se utiliza en la síntesis de aldehído de Bodroux-Chichibabin para preparar un aldehído con un carbono más alto al reaccionar con el reactivo de Grignard.También se utiliza en la formilación electrofílica de especies aromáticas activadas como el fenol.
Solubilidad
Miscible con alcoholes, acetona, éteres y cloroformo.Ligeramente miscible con agua.
Notas
Sensible a la humedad.Incompatible con ácidos y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triethyl orthoformate
CAS 122-51-0
Punto de fusión -61°C
Densidad 0.891
Punto de ebullición 144°C to 146°C
Temperatura de inflamación 30°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Fórmula molecular C7H16O3
Fórmula lineal HC(OCH2CH3)3
Índice de refracción 1.391
Número MDL MFCD00009230
Cantidad 100 mL
Número UN UN2524
Beilstein 605384
Sensibilidad Sensible a la humedad
Índice Merck 14,6884
Sinónimo triethyl orthoformate, triethoxymethane, ethyl orthoformate, aethon, ethone
Información de solubilidad Miscible with alcohols,acetone,ethers and chloroform. Slightly miscible with water.
Clave InChI GKASDNZWUGIAMG-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(OCC)OCC
Nombre IUPAC (dietoximetoxi)etano
Peso molecular (g/mol) 148.20
PubChem CID 31214
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.2
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Triethyl orthoformate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Triethyl orthoformate