Learn More
Ortoformiato de trietilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11490114
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10,000 mL
2500 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
10000 ml
2500 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11490114 500 mL 500 ml
11400124 2500 mL 2500 ml
11410124 10,000 mL 10000 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11490114 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13587.AP
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 122-51-0 | C7H16O3 | 148.202 g/mol
El ortoformiato de trietilo se utiliza en la síntesis de aldehído de Bodroux-Chichibabin para preparar un aldehído con un carbono más alto al reaccionar con el reactivo de Grignard. También se utiliza en la formilación electrofílica de especies aromáticas activadas como el fenol.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ortoformato de trietilo se utiliza en la síntesis de aldehído de Bodroux-Chichibabin para preparar un aldehído con un carbono más alto al reaccionar con el reactivo de Grignard.También se utiliza en la formilación electrofílica de especies aromáticas activadas como el fenol.
Solubilidad
Miscible con alcoholes, acetona, éteres y cloroformo.Ligeramente miscible con agua.
Notas
Sensible a la humedad.Incompatible con ácidos y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 122-51-0
Fórmula molecular C7H16O3
Peso molecular (g/mol) 148.202
Número MDL MFCD00009230
Clave InChI GKASDNZWUGIAMG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triethyl orthoformate, triethoxymethane, ethyl orthoformate, aethon, ethone, diethoxymethoxy ethane, methane, triethoxy, ethyl formate ortho, orthoformic acid triethyl ester, orthomravencan ethylnaty
PubChem CID 31214
Nombre IUPAC dietoximetoxietano
SMILES CCOC(OCC)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triethyl Orthoformate
Punto de fusión °C to 61°C
Densidad 0.891
Punto de ebullición 144°C to 146°C
Temperatura de inflamación 30°C (86°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Fórmula lineal HC(OCH2CH3)3
Índice de refracción 1.391
Cantidad 500 mL
Número UN UN2524
Beilstein 605384
Sensibilidad Moisture sensitive
Índice Merck 14,6884
Información de solubilidad Miscible with alcohols,acetone,ethers and chloroform. Slightly miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.2
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Triethyl orthoformate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P242-Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl orthoformate