Learn More
Ortoformiato de trietilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10225430 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
2.5 L
25 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
2.50 litro
25 LT
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10225430 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
10512541 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10476960 1 L Frasco de vidrio 1 litro
10297133 25 L Bidón de metal 25 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10225430 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 139660025
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 122-51-0 | C7H16O3 | 148.2 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de alquilación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 122-51-0
Fórmula molecular C7H16O3
Peso molecular (g/mol) 148.2
Número MDL MFCD00009230
Clave InChI GKASDNZWUGIAMG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triethyl orthoformate, triethoxymethane, ethyl orthoformate, aethon, ethone, diethoxymethoxy ethane, methane, triethoxy, ethyl formate ortho, orthoformic acid triethyl ester, orthomravencan ethylnaty
PubChem CID 31214
Nombre IUPAC dietoximetoxietano
SMILES CCOC(OCC)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triethyl orthoformate
Punto de fusión -61.0°C
Color Incolora
Densidad 0.8900g/mL
Punto de ebullición 146.0°C
Temperatura de inflamación 35°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH(OC2H5)3
Índice de refracción 1.3900 to 1.3920
Cantidad 2.5 L
Beilstein 02, 20
Fieser 01,1204; 02,430; 04,527; 05,690; 06,610; 07,385; 11,555; 13,327
Índice Merck 15, 6980
Gravedad específica 0.89
Información de solubilidad Solubility in water: 1.35g/L (20°C). Other solubilities: decomposes in water,soluble in alcohols,acetone,ethers,chloroform,
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.2
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Triethyl orthoformate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Triethyl orthoformate