Learn More
Ortoformiato de trietilo, 98 %, anhidro, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 13102174 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ml
800 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
13102174 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ml
11974941 800 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 800 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 13102174 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 429271000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 122-51-0 | C7H16O3 | 148.2 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 122-51-0
Fórmula molecular C7H16O3
Peso molecular (g/mol) 148.2
Clave InChI GKASDNZWUGIAMG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triethyl orthoformate, triethoxymethane, ethyl orthoformate, aethon, ethone, diethoxymethoxy ethane, methane, triethoxy, ethyl formate ortho, orthoformic acid triethyl ester, orthomravencan ethylnaty
PubChem CID 31214
Nombre IUPAC dietoximetoxietano
SMILES CCOC(OCC)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triethyl orthoformate
Punto de fusión -61.0°C
Densidad 0.8900g/mL
Punto de ebullición 146.0°C
Temperatura de inflamación 35°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula lineal CH(OC2H5)3
Índice de refracción 1.3900 to 1.3920
Cantidad 100 mL
Índice Merck 15,698
Gravedad específica 0.89
Información de solubilidad Solubility in water: 1.35g/L (20°C). Other solubilities: decomposes in water,soluble in alcohols,acetone,ethers,chloroform,
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.2
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Triethyl orthoformate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.