Descripción
- Somos su proveedor de reactivos y productos químicos de laboratorio de alta calidad para laboratorios analíticos y químicos:
Disolventes – para uso específico de ACS (HPLC), uso general de ACS, disolventes para histología, y reactivo para síntesis química y otras aplicaciones industriales.
Inorgánicos – síntesis química y química inorgánica, incluidos ácidos y bases esenciales, sales, metales y elementos y reactivos para reacciones químicas.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Triethyl orthoformate |
| Nombre de nota | ≥98.0% (GC) |
| Punto de fusión | -76°C (literature) |
| Densidad | 0.891 g/mL at 25 °C(lit.) |
| Punto de ebullición | 143°C to 145°C |
| Temperatura de inflamación | 30°C |
| Envase | Glass Bottle |
| Fórmula lineal | CH(OC2H5)3 |
| Cantidad | 250 mL |
| Número UN | UN2524 |
| Mostrar más |