Learn More
Ortobenzoato de trietilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10177832 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10177832 5 g Frasco de vidrio 5 g
10401553 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10177832 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 378760050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1663-61-2 | C13H20O3 | 224.3 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de alquilación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1663-61-2
Fórmula molecular C13H20O3
Peso molecular (g/mol) 224.3
Número MDL MFCD00009222
Clave InChI BQFPCTXLBRVFJL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triethoxymethyl benzene, triethyl orthobenzoate, ethyl orthobenzoate, benzene, triethoxymethyl, triethylorthobenzoate, orthobenzoic acid, triethyl ester, orthobenzoic acid triethyl ester, triethoxymethyl benzol, triethoxyphenylmethane
PubChem CID 74268
Nombre IUPAC trietoximetilbenceno
SMILES CCOC(C1=CC=CC=C1)(OCC)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triethyl orthobenzoate
Color Incolora
Densidad 0.9910g/mL
Punto de ebullición 239°C to 241°C
Temperatura de inflamación 96°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5C(OCH2CH3)3
Índice de refracción 1.4710 to 1.474
Cantidad 5 g
Gravedad específica 0.991
Información de solubilidad Solubility in water: hydrolysis
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.3
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Triethyl orthobenzoate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.