Learn More
Ortoacetato de trietilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Triethyl Orthoacetate |
| CAS | 78-39-7 |
| Fórmula molecular | C8H18O3 |
| Cantidad | 500 mL |
| Sinónimo | 1,1,1-Triethoxyethane, Orthoacetic Acid Triethyl Ester, Ethyl Orthoacetate, NSC 5596 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H18O3/c1-5-9-8(4,10-6-2)11-7-3/h5-7H2,1-4H3 |
| SMILES | CCOC(C)(OCC)OCC |
| Nombre IUPAC | 1,1,1-trietoxietano |
| Peso molecular (g/mol) | 162.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 162.1256 |