Learn More
Ortoacetato de trietilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11322326
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
2.50 litro
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11322326 2500 mL 2.50 litro
11302326 100 mL 100 ml
11312326 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11322326 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L06004.0F
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 78-39-7 | C8H18O3 | 162.229 g/mol
Triethyl orthoacetate is used as pharmaceutical and water scavenger. It is also used in organic synthesis to introduce the acetate group into an alcohol. It is involved in the Johnson-Claisen rearrangement.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ortoacetato de trietilo se utiliza como componente farmacéutico y eliminador de agua. También se utiliza en la síntesis orgánica para poder incorporar acetatos en alcohol. Participa en la transposición de Johnson-Claisen.
Solubilidad
Ligeramente miscible con agua.
Nota
Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78-39-7
Fórmula molecular C8H18O3
Peso molecular (g/mol) 162.229
Número MDL MFCD00009223
Clave InChI NDQXKKFRNOPRDW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triethyl orthoacetate, ethyl orthoacetate, ethane, 1,1,1-triethoxy, orthoacetic acid, triethyl ester, orthoacetic acid triethyl ester, triethoxyethane, triethoxy ethane, triethy orthoacetate, triethyl ortho-aceate, 1,1-triethoxyethane
PubChem CID 66221
Nombre IUPAC 1,1,1-trietoxietano
SMILES CCOC(C)(OCC)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triethyl orthoacetate
Densidad 0.887
Punto de ebullición 142°C to 143°C
Temperatura de inflamación 32°C (89°F)
Índice de refracción 1.397
Cantidad 2500 mL
Número UN UN1993
Beilstein 506201
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Slightly miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.23
Porcentaje de pureza 98%