Learn More
Ortoacetato de trietilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10265380 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2.5 L
Tamaño de la unidad:
100 ml
2.50 litro
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10265380 100 mL 100 ml
10061510 500 mL 500 ml
10185683 2.5 L 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10265380 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 139651000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 78-39-7 | C8H18O3 | 162.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78-39-7
Fórmula molecular C8H18O3
Peso molecular (g/mol) 162.23
Número MDL MFCD00009223
Clave InChI NDQXKKFRNOPRDW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triethyl orthoacetate, ethyl orthoacetate, ethane, 1,1,1-triethoxy, orthoacetic acid, triethyl ester, orthoacetic acid triethyl ester, triethoxyethane, triethoxy ethane, triethy orthoacetate, triethyl ortho-aceate, 1,1-triethoxyethane
PubChem CID 66221
Nombre IUPAC 1,1,1-trietoxietano
SMILES CCOC(C)(OCC)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triethyl orthoacetate
Nombre de nota 97%
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8850g/mL
Punto de ebullición 142.0°C
Temperatura de inflamación 36°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3C(OC2H5)3
Índice de refracción 1.3950 to 1.3980
Cantidad 100 mL
Beilstein 02, 129
Fieser 03,300; 04,527; 06,607; 10,417
Gravedad específica 0.885
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes
Viscosidad 1 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.23
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Triethyl orthoacetate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Triethyl orthoacetate