Learn More
Metanotricarboxilato de trietilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Triethyl Methanetricarboxylate |
| CAS | 6279-86-3 |
| Fórmula molecular | C10H16O6 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | Diethyl (Carboethoxy)malonate, Diethyl (Ethoxycarbonyl)malonate, Diethyl 2-Ethoxycarbonylmalonate, NSC 11006, Tri(ethoxycarbonyl)methane, Tricarbethoxymethane, Tricarboethoxymethane, Triethyl Methanetricarboxylate, Tris(ethoxycarbonyl)methane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H16O6/c1-4-14-8(11)7(9(12)15-5-2)10(13)16-6-3/h7H,4-6H2,1-3H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C(C(=O)OCC)C(=O)OCC |
| Nombre IUPAC | metanotricarboxilato de trietilo |
| Peso molecular (g/mol) | 232.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 232.0947 |