Learn More
Metanotricarboxilato de tritilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11955031 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11955031 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10793891 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11955031 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 139631000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6279-86-3 | C10H16O6 | 232.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6279-86-3
Fórmula molecular C10H16O6
Peso molecular (g/mol) 232.23
Clave InChI AGZPNUZBDCYTBB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tricarbethoxymethane, triethylmethanetricarboxylate, methanetricarboxylic acid, triethyl ester, 2-ethoxycarbonyl-malonic acid diethyl ester, methanetricarboxylic acid triethyl ester, carboxymalonic acid triethyl ester, diethyl 2-ethoxycarbonyl malonate, diethyl 2-ethoxycarbonyl propane-1,3-dioate, pubchem3106, triethoxycarbonylmethane
PubChem CID 80471
Nombre IUPAC metanotricarboxilato de trietilo
SMILES CCOC(=O)C(C(=O)OCC)C(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triethyl methanetricarboxylate
Punto de fusión 29.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.1000g/mL
Punto de ebullición 253.0°C
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH(CO2C2H5)3
Índice de refracción 1.4240 to 1.4260
Cantidad 100 mL
Beilstein 02,81
Gravedad específica 1.1
Información de solubilidad Solubility in water: immiscible
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.23
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido después derretirse