Learn More
Isocitrato de trietilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Triethyl isocitrate |
| CAS | 16496-37-0 |
| Fórmula molecular | C12 H20 O7 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Triethyl isocitrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H20O7/c1-4-17-9(13)7-8(11(15)18-5-2)10(14)12(16)19-6-3/h8,10,14H,4-7H2,1-3H3 |
| SMILES | CCOC(=O)CC(C(O)C(=O)OCC)C(=O)OCC |
| Nombre IUPAC | 1-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxilato de trietilo |
| Peso molecular (g/mol) | 276.283 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 276.121 |