Learn More
Fosfato de trietil-d15, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Triethyl phosphate-d15 |
| CAS | 135942-11-9 |
| Fórmula molecular | C6 D15 O4 P |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C6H15O4P/c1-4-8-11(7,9-5-2)10-6-3/h4-6H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,4D2,5D2,6D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])OP(=O)(OC([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H])OC([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | fosfato de tris(1,1,2,2,2-pentadeuterioetilo) |
| Peso molecular (g/mol) | 197.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 197.165 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |