Learn More
Trietil-d15-amina, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Triethylamine-d15 |
| CAS | 66688-79-7 |
| Fórmula molecular | C6 2H15 N |
| Cantidad | 0.5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C6H15N/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,4D2,5D2,6D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])N(C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | 1,1,2,2,2-pentadeuterio-N,N-bis(1,1,2,2,2-pentadeuterioetil)etanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 116.282 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 116.215 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |