Learn More
Citrato de trietilo, Mikromol™
Código de producto. 17998434
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17998434 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17998434 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1462.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Citrato de trietilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triethyl citrate
CAS 77-93-0
Nombres de analitos o componentes Triethyl citrate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C12 H20 O7
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Triethyl citrate, Triethyl 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate
Fórmula InChI InChI=1S/C12H20O7/c1-4-17-9(13)7-12(16,11(15)19-6-3)8-10(14)18-5-2/h16H,4-8H2,1-3H3
SMILES CCOC(=O)CC(O)(CC(=O)OCC)C(=O)OCC
Nombre IUPAC 2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxilato de trietilo
Peso molecular (g/mol) 276.28
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 276,1209 g/mol