Learn More
Beschreibung
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | Triethyl citrate |
| Punto de fusión | -46.0°C |
| Densidad | 1.1360g/mL |
| Punto de ebullición | 294.0°C |
| Temperatura de inflamación | 151°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98.5% min. (GC) |
| Envase | Frasco de plástico |
| Índice de refracción | 1.4400 to 1.4430 |
| Cantidad | 2.5 kg |
| Mehr anzeigen |