Learn More
Citrato de trietilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10137742 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 Kg
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10137742 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
10075942 250 g Frasco de plástico 250 g
11995061 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10137742 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 375060010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    68.60€
    61.65€ / 1 Kg
    Ahorro 6.95€
    10% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 77-93-0 | C12H20O7 | 276.29 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77-93-0
Fórmula molecular C12H20O7
Peso molecular (g/mol) 276.29
Clave InChI DOOTYTYQINUNNV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triethyl citrate, ethyl citrate, citroflex 2, eudraflex, hydragen cat, citric acid, triethyl ester, triaethylcitrat, triethylcitrate, citric acid triethyl ester, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, triethyl ester
PubChem CID 6506
Nombre IUPAC trietilo 2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxilato
SMILES CCOC(=O)CC(CC(=O)OCC)(C(=O)OCC)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triethyl citrate
Punto de fusión -46.0°C
Densidad 1.1360g/mL
Punto de ebullición 294.0°C
Temperatura de inflamación 151°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Índice de refracción 1.4400 to 1.4430
Cantidad 1 kg
Índice Merck 15,2325
Gravedad específica 1.136
Información de solubilidad Solubility in water: 5.7% (25°C)
Viscosidad 35.2 mPa.s (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 276.29
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido