Learn More
Trietilborato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11423008
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2500 mL
Unit Size:
100 ml
2500 ml
500 ml
Product Code. Cantidad unitSize
11423008 100 mL 100 ml
11433008 500 mL 500 ml
11443008 2500 mL 2500 ml
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11423008
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A18728.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 150-46-9 | C6H15BO3 | 145.993 g/mol
Triethyl borate is used as a solvent in resins, paints, varnishes, adhesives and sealant chemicals. It is used as a catalyst of synthetic waxes and resins. It is an active component of flame retardants in the textile industry and in welding fluxes. It is used to prepare m-tolyl-acetic acid ethyl ester by reacting with 1-bromomethyl-3-methyl-benzene and carbon monoxide using as1,5-hexadiene?dium chloride as a catalyst. Further, it is used in pyrotechnics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El trietilborato se utiliza como disolvente en resinas, pinturas, barnices, adhesivos y productos químicos selladores. Se utiliza como catalizador de ceras y resinas sintéticas. Es un componente activo de los pirorretardantes en la industria textil y en los flujos de soldadura. Se utiliza para preparar el éster etílico de ácido M-tolilacético mediante reacción con 1-bromometil-3-metilbenceno y monóxido de carbono utilizando como catalizador el cloruro de 1,5-hexadieneρdium. Además, se utiliza en pirotecnia.
Solubilidad
Miscible con alcohol y éter.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con agua, agentes oxidantes fuertes, ácidos minerales y ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 150-46-9
Fórmula molecular C6H15BO3
Peso molecular (g/mol) 145.993
Número MDL MFCD00009073
Clave InChI AJSTXXYNEIHPMD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triethoxyborane, boron ethoxide, boron triethoxide, triethoxyboron, boric acid, triethyl ester, boric acid triethyl ester, borane, triethoxy, triethylborate, ethyl borate eto 3b, boric acid h3bo3 , triethyl ester
PubChem CID 9009
ChEBI CHEBI:38916
Nombre IUPAC trietil borato
SMILES B(OCC)(OCC)OCC
Specifications
Nombre del producto químico o material Triethyl borate
Punto de fusión -85°C
Densidad 0.858
Punto de ebullición 117°C to 118°C
Temperatura de inflamación 11°C (51°F)
Olor Mild
Fórmula lineal (CH3CH2O)3B
Índice de refracción 1.374
Cantidad 100 mL
Número UN UN1176
Beilstein 1699052
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Miscible with alcohol and ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.99
Porcentaje de pureza 97%